Learn More
sal disódica de fosfato de 5-bromo-4-cloro-3-indolil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422586 1 g 1 g
15432586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56265.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102185-33-1 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
It is an histochemical substrate for alkaline phosphatase. For the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un sustrato histoquímico en la fosfatasa alcalina. Para la detección colorimétrica de moléculas marcadas con fosfatasa alcalina, estándisponibles el fosfato de 5-bromo-4-cloro-3-indolil (BCIP) y Nitroazul de tetrazolio (NBT). El sistema de sustrato BCIP/NBT es versátil y sirve para una variedad de aplicaciones, lo que incluye el Northern Southern, Western blotting, la hibridación in situ y la inmunohistoquímica.
Solubilidad
Soluble en agua y tolueno.
Nota
Sesible a la humedad y a la luz. Almacenar en lugar seco. Mantener alejado de agentes oxidantes, calor y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102185-33-1
Fórmula molecular C8H4BrClNNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 370.43
Número MDL MFCD00036757
Clave InChI OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
Nombre IUPAC disodio;(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Cantidad 1 g
Beilstein 4722243
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Información de solubilidad Soluble in water and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.43
Porcentaje de pureza ≥98%