Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolilo fósf., sal de p-toluidina (polvo blanco o blanquecino), Fisher Bioreagents
Código de producto. 10183053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183053 100 mg Vidrio ámbar 100 miligramos
10619553 500 mg Vidrio ámbar 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183053 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1610100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El BCIP se utiliza junto con el nitroazul de tetrazolio (NBT) en la detección colorimétrica de fosfatasa alcalina. Es adecuado para su uso en inmunohistoquímica, tinción de inmunoblotting y aplicaciones ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C15H15BrClN2O4P
Peso molecular (g/mol) 433.62
Clave InChI QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Vector alfa Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate,p-Toluidine Salt (BCIP)
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate, p-Toluidine Salt
CAS 6578-06-9
Punto de fusión 222.8°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 100 mg
Sinónimo BCIP
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.62
Porcentaje de pureza 99% min.
Forma física Sólido