Descripción
5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido se utiliza como sustrato indigogénico para la β-galactosidasa, para la detección de clones positivos a β-galactosidasa, y la identificación de las colonias de laceraciones y bacterias o placas fágicas.
Es un sustrato cromogénico para la β-galactosidasa que produce un rico color azul que puede ser fácilmente detectado visualmente sobre fondo. El X-Gal es el sustrato de elección para la selección azul-blanco de las colonias bacterianas recombinantes con el genotipo lac+.
- La inserción de ADN en la región de lac Z resulta en la pérdida de actividad de la β-galactosidasa.
- Las colonias bacterianas Lac+ resultantes de un complemento aparecerán azules.
- Las colonias bacterianas que contienen plásmidos con ADN insertado en la región de la laceración Z serán incapaces de una complementación y aparecerán blancas.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 230 °C (descomposición)(literatura) |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble en DMF (2% p/v, solución clara e incolora). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.6 |
| Forma física | Polvo blanco |