Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496392 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496392 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11496392 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215000190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    319.20€ / 500 miligramos
    Ahorro 16.80€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.629 g/mol
CAS 7240-90-6
Fórmula molecular C14H15BrClNO6
Peso molecular (g/mol) 408.629
Número MDL MFCD00005666
Clave InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinónimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Nombre de nota Para análisis HPLC
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.994
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.64
Grado No disponible
Forma física Polvo cristalino