Learn More
X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10234923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 GR
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10234923 100 mg Glass Bottle 100 miligramos
10113253 1 g Glass Bottle 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10234923 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1615100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
For blue/white colony screening, immunoblotting and immunocytochemical assays
  • Chromogenic substrate used for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype
  • Forms blue precipitate when hydrolyzed by β-galactosidase
  • Soluble in DMF and Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7240-90-6
Fórmula molecular C14H15BrClNO6
Peso molecular (g/mol) 408.629
Clave InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinónimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Especificaciones
Vector alfa Bromo-4-chloro-3-indolyl-[beta]-D-galactopyranoside (X-Gal)
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galactopyranoside
Punto de fusión 230°C
Color Blanco
Envase Glass Bottle
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 10272
Rotación específica -56 to -64° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.63
Forma física Powder or Solid
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.