Learn More
5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido, ≥98 %, reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-4-Chloro-3-Indoyl-β-D-Galactopyranoside |
| Nombre de nota | FTIR |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.6 |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Grado | Reactivos de biología molecular |
| Forma física | Polvo |