Learn More
5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido, ≥98 %, reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442151 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442151 10 mg 10 miligramos
11452151 100 mg 100 miligramos
11462151 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442151 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219481110
El 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido se utiliza como sustrato indigogénico para la β-galactosidasa para la detección de clones positivos a la β-galactosidasa, y la identificación de colonias de laca y bacterianas o placas de f
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7240-90-6
Fórmula molecular C14H15BrClNO6
Peso molecular (g/mol) 408.629
Número MDL MFCD00005666
Clave InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinónimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-Chloro-3-Indoyl-β-D-Galactopyranoside
Nombre de nota FTIR
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.6
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Polvo