Learn More
Caprilato de 5-bromo-4-cloro-3-indolilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate |
| CAS | 129541-42-0 |
| Fórmula molecular | C16H19BrClNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12 |
| Nombre IUPAC | octanoato de (5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 372.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.0288 |