Learn More
Sal sódica de 5-bromo-4-cloro-3-indolil beta-D-glucuronida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490357 1 g 1 g
15400367 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64360.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sustrato para beta-glucuronidasa
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt is a chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de 5-bromo-4-cloro-3-indol beta-D-glucuronida es un sustrato cromogénico para la detección del gen βglucuronidasa (GUS).
Solubilidad
Soluble en agua a 10 mg/ml
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129541-41-9
Fórmula molecular C14H12BrClNNaO7
Peso molecular (g/mol) 444.594
Número MDL MFCD00135782
Clave InChI IBLSVGDGSKUDCT-ILIJQVQCSA-M
Sinónimo x-gluc sodium salt, x-glca sodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucopyranosiduronic acid sodium salt
PubChem CID 53384407
Nombre IUPAC sodio;(2R,3S,4S,5S,6S)-6-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-ol)oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxilato
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water at 10mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo