Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido ciclohexilamonio hidrato de sal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072001 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10628364 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10072001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331191000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114162-64-0 | C20H26BrClN2O7 | 521.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114162-64-0
Fórmula molecular C20H26BrClN2O7
Peso molecular (g/mol) 521.79
Número MDL MFCD13185253
Clave InChI JXCKZXHCJOVIAV-VLQIOUPANA-N
Sinónimo 5-bromo-4-chloro-3-indolyl, a-d-glucuronide cyclohe, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate hydrate
PubChem CID 126842357
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxy]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxilato;ciclohexilazanio;hidrato
SMILES NC1CCCCC1.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt hydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230°C
Color De incoloro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.79
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, agujas o cristales