Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indol beta-D-glucósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470467 500 mg 500 miligramos
15497029 1 g 1 g
15407039 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65677.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Sustrato para beta→-D-glucosidasa
Substrate for beta--D-glucosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15548-60-4
Fórmula molecular C14H15BrClNO6
Peso molecular (g/mol) 408.63
Número MDL MFCD00063690
Clave InChI OPIFSICVWOWJMJ-LNNRFACYSA-N
Sinónimo x-glc, x-glucoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucoside, 2s,3r,4s,5s,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, indoxyl-glucoside
PubChem CID 84982
ChEBI CHEBI:75424
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucoside
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 1552603
Información de solubilidad Soluble in DMF or DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino