Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 230.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 500 mg |
| Índice Merck | 15,10272 |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación