Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactósido, 99%, puro
Código de producto. 10551861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551861 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10256520 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
10666594 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10593694 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10551861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227771000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7240-90-6 | C₁₄H₁₃BrClNO₃| 408,63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7240-90-6
Fórmula molecular C14H15BrClNO6
Peso molecular (g/mol) 408.63
Número MDL MFCD00005666
Clave InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinónimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15,10272
Rotación específica − 64.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.63
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación