Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactósido, 99+ %, para biología molecular, ADNasa, R
Código de producto. 10174111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174111 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10351484 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174111 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327241000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7240-90-6
Fórmula molecular C14H15BrClNO6
Peso molecular (g/mol) 408.63
Número MDL MFCD00005666
Clave InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinónimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
Nombre de nota For molecular biology
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 10272
Rotación específica − 64.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.63
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Biología molecular
Forma física Polvo