Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido (X-GAL) > 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific™
Product Code. 15835248 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
2 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
1 g
100 miligramos
2 g
250 miligramos
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15835248 250 mg Frasco de plástico 250 miligramos
15825248 100 mg Frasco de plástico 100 miligramos
15815048 1 g Frasco de plástico 1 g
15825048 2 g Frasco de plástico 2 g
15835048 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15835248 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J10077.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Sustrato histoquímico para β-galactosidasa y sustrato para la detección de colonias azul/blanca
Un sustrato histoquímico para β-galactosidasa. Un sustrato para la detección de colonias azules/blancas. La concentración efectiva es de aproximadamente 50 μ g/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7240-90-6
Fórmula molecular C14H15BrClNO6
Peso molecular (g/mol) 408.629
Número MDL MFCD00005666
Clave InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinónimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL)
Punto de fusión ∼236°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 mg
Beilstein 1402009
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.63
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ultrapuro
Forma física Polvo cristalino