Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido (X-GAL) > 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Un sustrato histoquímico para β-galactosidasa. Un sustrato para la detección de colonias azules/blancas. La concentración efectiva es de aproximadamente 50 μ g/ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL) |
| Punto de fusión | ∼236°C (decomposition) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 mg |
| Beilstein | 1402009 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.63 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Grado | Ultrapuro |
| Forma física | Polvo cristalino |