Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440127 50 mg 50 miligramos
11430127 10 mg 10 miligramos
11344669 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21034.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.629 g/mol
It is a substrate for beta-galactosidase, which cleaves the glycosidic bond to give 5-bromo-4-chloro-3-hydroxy-1H-indole, which immediately dimerises to give an intensely blue product. It is also used to detect activity of this enzyme in histochemistry and bacteriology. It is employed as a colorless, endogenous or exogenous pigment precursors that may be transformed by biological mechanisms into colored compounds. They are used in biochemical assays and in diagnosis as indicators, particularly in the form of enzyme substrates. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un sustrato para la beta-galactosidasa, que divide el enlace glucosídico para dar 5-bromo-4-cloro-3-hidroxi-1H-indol, que inmediatamente se dimeriza para generar un producto intensamente azul. También se utiliza para detectar la actividad de esta enzima en histoquímica y bacteriología. Se emplea como precursor de pigmento incoloro endógeno o exógeno que puede transformarse mediante mecanismos biológicos en compuestos coloreados. Se utiliza en ensayos bioquímicos y en el diagnóstico como indicador, particularmente en forma de sustratos enzimáticos. El X-gal es el sustrato de elección para la selección azul-blanca de colonias bacterianas recombinantes con el genotipo lac+.
Solubilidad
Soluble en 100 mm en DMSO.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, calor, agua/humedad y luz. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7240-90-6
Fórmula molecular C14H15BrClNO6
Peso molecular (g/mol) 408.629
Número MDL MFCD00005666
Clave InChI OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinónimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Punto de fusión ∼236°C (decomposition)
Cantidad 50 mg
Beilstein 1402009
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in 100 mM in DMSO.
Rotación óptica −62° (c=1 in 50% DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.64
Porcentaje de pureza ≥98%