Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil bD-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30339793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339793 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30339793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68235010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside
CAS 7240-90-6
Fórmula molecular C14 H15 Br Cl N O6
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 408.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.9771