Learn More
Melford 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-B-D-cellobioside
Código de producto. 30018086
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
30018086 1 g 1 g
30018084 100 mg 100 miligramos
30018085 250 mg 250 miligramos
3 options
Código de producto. 30018086
Marca: Melford B421001.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: X-β-D-Cellobioside
  • CAS Number: 177966-52-8
  • Molecular Formula: C20H25BrClNO11
  • Molecular Weight: 570.8
Especificaciones
Cantidad 1 g