Learn More
5-Bromo-4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 42362-16-3 |
| Fórmula molecular | C6H6BrClN2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-4-chloro-2,6-dimethoxy-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrClN2O2/c1-11-5-3(7)4(8)9-6(10-5)12-2/h1-2H3 |
| SMILES | COc1nc(Cl)c(Br)c(OC)n1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 253.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.9301 |