Learn More
5-Bromo-4-(bromometil)-1-penteno (estabilizado con alambre de cobre), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-4-bromomethyl-1-pentene |
| CAS | 157556-86-0 |
| Fórmula molecular | C6H10Br2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-bromo-4-(bromomethyl)pent-1-ene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Br2/c1-2-3-6(4-7)5-8/h2,6H,1,3-5H2 |
| SMILES | BrCC(CBr)CC=C |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-4-(bromometil)pent-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 241.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.91 |