Learn More
5-Bromo-4,6-dicloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415540 1 g 1 g
11425540 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25821.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68797-61-5 | C4HBrCl2N2 | 227.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68797-61-5
Fórmula molecular C4HBrCl2N2
Peso molecular (g/mol) 227.87
Número MDL MFCD00047379
Clave InChI BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro, 5-bromo-4,6-dichloro-pyrimidine, pubchem6899, acmc-20a4zb, pyrimidine,5-bromo-4,6-dichloro, 5-bromo-4,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro pyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro-pyrimidine, 97+%
PubChem CID 111605
Nombre IUPAC 5-bromo-4,6-dicloropirimidina
SMILES C1=NC(=C(C(=N1)Cl)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.88
Porcentaje de pureza 97%