Learn More
5-Bromo-4,5,6,7-tetrahidro-2,1,3-benzoxadiazol-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10691113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10691113 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10691113 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC02150CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one
CAS 300574-36-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Número MDL MFCD00168437
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one, 5-bromo-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofurazan, 5-bromo-6,7-dihydrobenzo c 1,2,5 oxadiazol-4 5h-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one,5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-5h-benzo 1,2,5 oxadiazol-4-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one, 5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one #, 5-bromo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-c 1,2,5-oxadiazol-4-one
Clave InChI RLBJBTYYLDXIHR-UHFFFAOYNA-N
SMILES BrC1CCC2=NON=C2C1=O
Nombre IUPAC 5-bromo-4,5,6,7-tetrahidro-2,1,3-benzoxadiazol-4-ona
Peso molecular (g/mol) 217.02
PubChem CID 572916
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 97%