Learn More
Ácido 5-bromo-3-piridineacético, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393147 1 g 1 g
11303157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13579.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 39891-12-8 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
5-Bromo-3-pyridineacetic acid acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-bromo-3-piridineacético actúa comouna importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39891-12-8
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD00829308
Clave InChI UETIDNDXXGCJCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-pyridylacetic acid, 2-5-bromopyridin-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-pyridineacetic acid, 3-pyridineacetic acid, 5-bromo, 2-5-bromo-3-pyridyl acetic acid, 5-bromo-3-pyridylaceticacid, 5-bromo-pyridin-3-yl-acetic acid, 5-bromopyridin-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-pyridinyl acetic acid, 2-5-bromopyridin-3-yl acetic acid
PubChem CID 2802539
Nombre IUPAC ácido 2-(5-bromopiridin-3-il)acético
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-pyridineacetic acid
Punto de fusión 182°C to 185°C
Cantidad 1 g
Beilstein 388264
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza ≥98%