Learn More
5-Bromo-3-nitrosalicilaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491500 1 g 1 g
11401510 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26927.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16634-88-1 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16634-88-1
Fórmula molecular C7H4BrNO4
Peso molecular (g/mol) 246.016
Número MDL MFCD00130110
Clave InChI YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-bromo-3-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, salicylaldehyde, 5-bromo-3-nitro, acmc-209du3, 5-bromo-3-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromobenzaldehyde
PubChem CID 618699
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 97%