Learn More
Ácido 5-bromo-3-metilpiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.03 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Polvo |