Learn More
Ácido 5-bromo-3-metilpiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478776 250 mg 250 miligramos
15481319 1 g 1 g
15491319 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64220.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886365-43-1
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD07375125
Clave InChI GSOCTKHBFREQCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-carboxy-3-methylpyridine, 5-bromo-3-methylpicolinic acid, 5-bromo-3-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-3-methyl, ksc447q6l, 5-bromanyl-3-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 45789779
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-3-metilpiridina-2-carboxílico
SMILES CC1=CC(=CN=C1C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo