Learn More
5-Bromo-3-metilpiridin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10183624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10183624 10 g 10 g
10463024 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183624 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor XBX00112EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3430-21-5
Fórmula molecular C6H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 187.04
Clave InChI KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 137934
Nombre IUPAC 5-bromo-3-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=CN=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%