Learn More
Ácido 5-bromo-3-metilpicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-3-methylpicolinic Acid |
| CAS | 886365-43-1 |
| Fórmula molecular | C44 H36 N6 O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H36N6O3/c1-3-53-43-45-40-38(42(51)52-2)24-15-25-39(40)49(43)30-31-26-28-32(29-27-31)36-22-13-14-23-37(36)41-46-48-50(47-41)44(33-16-7-4-8-17-33,34-18-9-5-10-19-34)35-20-11-6-12-21-35/h4-29H,3,30H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1nc2c(cccc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-1-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 696.795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 696.285 |