Learn More
5-Bromo-3-metil-2(5H)-furanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-3-methyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 51799-96-3 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Br O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-methyl-2-buten-4-olide, 5-Bromo-3-methyl-2-butenolide, 5-Bromo-3-methylfuran-2(5H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5BrO2/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,4H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(Br)OC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-metil-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.996 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.947 |