Learn More
5-Bromo-3-metoxisalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409402 5 g 5 g
11419402 25 g 25 g
11429402 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409402 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10137.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5034-74-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5034-74-2
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.045
Número MDL MFCD00016593
Clave InChI MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262238
Nombre IUPAC 5-bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2328601
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 98%