Learn More
5-Bromo-3-metoxiquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491058 1 g 1 g
15411068 250 mg 250 miligramos
15401068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54919.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 776296-12-9 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico activo.
Notas
Refrigerado (de 2 a 4 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776296-12-9
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.084
Número MDL MFCD16038652
Clave InChI YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
PubChem CID 58227851
Nombre IUPAC 5-bromo-3-metoxiquinolina
SMILES COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-methoxyquinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 96%