Learn More
5-Bromo-3-yodo-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456307 1 g 1 g
15466307 5 g 5 g
15476307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33495.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 381233-75-6 | C5H3BrINO | 299.893 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 381233-75-6
Fórmula molecular C5H3BrINO
Peso molecular (g/mol) 299.893
Número MDL MFCD08688586
Clave InChI WAUPPDAXWKLNNU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12027787
Nombre IUPAC 5-bromo-3-yodo-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine
Punto de fusión 226°C to 227°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 5-bromo-3-iodopyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-iodopyridin-2-ol, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine, 5-bromo-3-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2-hydroxy-3-iodo-5-bromopyridine, 2 1h-pyridinone,5-bromo-3-iodo, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-iodo, 5-bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine, acmc-1cu7j
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.89
Porcentaje de pureza 97%