Learn More
5-Bromo-3-indolil beta-d-galactopiranósido, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420487 100 mg 100 miligramos
15427169 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65978.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Sustrato de alfa-galactosidasa para sistemas de detección de genes Lac
5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside is an α-galactosidase substrate which is converted to an insoluble indigo-blue chromophore darker than that released by X-GAL. It is ideal for Lac gene detection systems in immunoblotting, immunocytochemical, and histological applications. Also used as chromogenic substrate that is suitable for identification of lac-(+) bacterial colonies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-3-indolil-β-D-galactopiranósido es un sustrato α-galactosidasa que se convierte en un cromóforo insoluble de color azul índigo más oscuro que el liberado por X-GAL. Es ideal para sistemas de detección de genes Lac en aplicaciones de inmunotransferencia, inmunocitoquímica e histológica. También se utiliza como sustrato cromogénico adecuado para la identificación de colonias bacterianas lac-(+).
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida (100 mg/ml), dimetilformamida/agua (1:1 v/v) (10 mg/ml - solución transparente, prácticamente incolora).
Notas
Almacenar en un congelador (–20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97753-82-7
Fórmula molecular C14H16BrNO6
Peso molecular (g/mol) 374.19
Número MDL MFCD00063691
Clave InChI LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indolyl-b-d-galactopyranoside, bluo-gal, blue-gal, 2s,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 5-brig, blue gal, 5-bromo-3-indolyl-beta-galactoside, 5-bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indoxyl-beta-d-galactopyranoside
PubChem CID 126898
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide (100mg/ml),dimethylformamide/water (1:1 v/v) (10mg/ml- clear,practically colorless solution).
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo