Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 98%
Código de producto. 15411689
Cambiar vista
Click to view available options
5g
Código de producto.
15411689 5g
1 options
Código de producto. 15411689 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H64466.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS 669066-91-5
Punto de fusión 175°C to 180°C
Fórmula molecular C6H3BrFNO2
Número MDL MFCD07437865
Cantidad 5 g
Beilstein 11103426
Sinónimo 5-bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-bromo-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoropicolinicacid, 5-bromo-2-carboxy-3-fluoropyridine, 5-bromo-3-fluoropyridin-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-3-fluoro, 2-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromanyl-3-fluoranyl-pyridine-2-carboxylic acid
Clave InChI JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=NC=C(Br)C=C1F
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-3-fluoropiridina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 220.00
PubChem CID 21075872
Formula Weight (peso de la fórmula) 220
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solid