Learn More
Ácido 5-bromo-3-fluoropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12015400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12015400 5 g 5 g
12005400 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12015400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446530050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 669066-91-5
Fórmula molecular C6H3BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 220.00
Número MDL MFCD07437865
Clave InChI JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21075872
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-3-fluoropiridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC=C(Br)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 165°C to 170°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-bromo-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoropicolinicacid, 5-bromo-2-carboxy-3-fluoropyridine, 5-bromo-3-fluoropyridin-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-3-fluoro, 2-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromanyl-3-fluoranyl-pyridine-2-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 220
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.