Learn More
5-Bromo-3-(clorometilo)-1-benzotiofeno, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10621285 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10441493 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621285 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33524DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 852180-53-1
Fórmula molecular C9H6BrClS
Peso molecular (g/mol) 261.561
Número MDL MFCD07772810
Clave InChI ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164583
Nombre IUPAC 5-bromo-3-(clorometilo)-1-benzotiofeno
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.57
Porcentaje de pureza 97%