Learn More
5-Bromo-3-cloro-2-fluoropiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461819 5 g 5 g
15471819 250 mg 250 miligramos
15451819 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64547.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38185-56-7
Fórmula molecular C5H2BrClFN
Peso molecular (g/mol) 210.43
Número MDL MFCD09834365
Clave InChI WXKLHBHJIBAXQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-6-fluoropyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, acmc-1ct80, 5-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine,, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-fluoro, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro
PubChem CID 12056904
Nombre IUPAC 5-bromo-3-cloro-2-fluoropiridina
SMILES FC1=NC=C(Br)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Punto de fusión 60°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1563886
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.43
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido