Learn More
5-Bromo-3-[[(2S)-1-metil-2-pirrolidinil]metil]-1H-indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-3-(((2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl)-1H-indole |
| CAS | 208464-41-9 |
| Fórmula molecular | C23 H23 N3 O13 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-3-[[(2S)-1-Methyl-2-Pyrrolidinyl]Methyl]-1H-Indole Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23N3O13S/c1-10(27)35-16-17(36-11(2)28)19(37-12(3)29)22(39-18(16)21(31)34-4)38-14-8-6-5-7-13(14)20(30)25-23-24-9-15(40-23)26(32)33/h5-9,16-19,22H,1-4H3,(H,24,25,30)/t16-,17?,18?,19?,22-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1O[C@H](Oc2ccccc2C(=O)Nc3ncc(s3)[N+](=O)[O-])C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-3-[[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]metil]-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 581.506 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 581.095 |