Learn More
5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11906431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11906431 500 mg 500 miligramos
11996421 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442145000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 436799-32-5
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 226
Clave InChI RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 42.0°C to 43.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.