Learn More
5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359939 5 g 5 g
11349939 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25731.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 436799-32-5
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Número MDL MFCD06657686
Clave InChI RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(trifluorometil)piridina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 39°C to 40°C
Punto de ebullición 76°C to 78°C (18 mmHg)
Cantidad 5 g
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 225.996
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 97%