Learn More
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, Maybridge
Código de producto. 10802231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10802231 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10802231 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00186DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
CAS 749875-16-9
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H3BrF3NO2
Número MDL MFCD10687236
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 3-bromo-6-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid
Clave InChI XNVAVQMVAYUTBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 270.01
PubChem CID 28306936
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.01
Porcentaje de pureza 95%