Learn More
Ácido 5-bromo-2-(trifluorometil)piridina-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498045 1 g 1 g
15408055 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32316.03
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-bromo-2-(trifluorometil)piridina-4-carboxílico se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 749875-16-9
Fórmula molecular C7H3BrF3NO2
Peso molecular (g/mol) 270.01
Número MDL MFCD10687236
Clave InChI XNVAVQMVAYUTBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 3-bromo-6-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 28306936
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 235°C to 238°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water,soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270
Porcentaje de pureza 95%