Learn More
5-Bromo-2-(trifluorometoxi)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404377 10 g 10 g
15494367 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31751.09
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde is used in the synthesis of (-)-epicatechin, synthesis of biologically active compounds in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-(trifluorometoxi)benzaldehído se utiliza en la síntesis de (-)-epicatequina y en la síntesis in vitro de compuestos biológicamente activos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923281-52-1
Fórmula molecular C8H4BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 269.02
Número MDL MFCD03701029
Clave InChI IBEWLWBZTHFCPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-trifluoromethoxy, acmc-209rfd, 2-trifluoromethoxy-5-bromobenzaldehyde, 4-bromo-2-formyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 26599201
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)OC1=C(C=O)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.01
Porcentaje de pureza 98%