Learn More
5-Bromo-2-tiofenometanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428048 25 g 25 g
15418048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61493.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79387-71-6 | C5H5BrOS | 193.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79387-71-6
Fórmula molecular C5H5BrOS
Peso molecular (g/mol) 193.06
Número MDL MFCD06202626
Clave InChI DBRSLMCLMMFHEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11435467
Nombre IUPAC (5-bromothiophen-2-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-thiophenemethanol
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Sinónimo 5-bromothien-2-yl methanol, 5-bromothiophen-2-yl methanol, 5-bromo-2-thiophenemethanol, 2-thiophenemethanol, 5-bromo, 5-bromothiophene-2-methanol, 5-bromo-2-thienyl methanol, ksc646o4p, 2-thiophenemethanol,5-bromo, 5-bromo-2-thiophenyl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethylthiophene
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.06
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido