Learn More
5-Bromo-2-(tetrahidropiran-4-iloxi)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11346815 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10143134 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58310DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 494772-07-5
Fórmula molecular C10H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 258.115
Número MDL MFCD09064985
Clave InChI ZCTXTBRJCPHMEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, 5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine, 5-bromo-2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 5-bromo-2-oxan-4-yloxy pyridine, pyridine,5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, pubchem22061, 5-bromo-2-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-bromopridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-bromopyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl oxy oxane
PubChem CID 21914391
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(oxan-4-iloxi)piridina
SMILES C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.11
Porcentaje de pureza 97%