Learn More
5-bromo-2-picolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-picoline |
| CAS | 3430-13-5 |
| Fórmula molecular | C6H6BrN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-methylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-metilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.9684 |