Learn More
5-Bromo-2-fenilfuro[2,3-b]piridina, 98 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 15426817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426817 5 g 5 g
15416817 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33927.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431942-30-2
Fórmula molecular C13H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 274.117
Número MDL MFCD18800802
Clave InChI GDEUCQHGCNNNOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-phenylfuro 2,3-b pyridine
PubChem CID 12027793
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fenilfuro[2,3-b]piridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-phenylfuro[2,3-b]pyridine
Punto de fusión 168°C to 169°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.11
Porcentaje de pureza 98%