Learn More
5-bromo-2-nitropiridina, TRC
Código de producto. 30341149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341149 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30341149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6861805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS 39856-50-3
Fórmula molecular C5H3BrN2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Nitro-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-nitropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1
Nombre IUPAC 5-bromo-2-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 202.99