Learn More
5-Bromo-2-nitropiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329685 5 g 5 g
11319685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19748.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39856-50-3 | Molecular Formula: C5H3BrN2O2 | Molecular Weight: 203.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39856-50-3
Fórmula molecular C5H3BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 203.00
Número MDL MFCD00160411
Clave InChI ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-nitro, 2-nitro-5-bromo pyridine, 5-bromo-2-nitro-pyridine, 5-brom-2-nitropyridin, pubchem6691, 5-bromo2-nitropyridine, 5-bromo-2-nitropyridin, 3-bromo-6-nitro pyridine, 5-bromo-2-nitro pyridine
PubChem CID 817620
Nombre IUPAC 5-bromo-2-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-nitropyridine
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 5 g
Beilstein 120878
Formula Weight (peso de la fórmula) 203
Porcentaje de pureza ≥98%